Tisk…
Rodamin B, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132311000 132315000 132310025
ACRO132311000EA 2750 CZK
ACRO132311000 ACRO132315000 ACRO132310025
Rodamin B, pure
Rodamin B
Vzorec: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011931
CAS číslo: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 549 to 558 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.6
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max.)