Tisk…
Rhodamine 6G, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
83697-250MG 83697-1G
SIAL83697-250MGEA 1640 CZK
SIAL83697-250MG SIAL83697-1G
Rhodamine 6G, Sigma-Aldrich®
Rhodamine 6G
Vzorec: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00012665
CAS číslo: 989-38-8
EINECS: 213-584-9