Tisk…
Rhodamine 6G, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 9-(2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride, 9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
252433-250MG 252433-1G
SIAL252433-250MGEA 1990 CZK
SIAL252433-250MG SIAL252433-1G
Rhodamine 6G, Sigma-Aldrich®
Rhodamine 6G
Vzorec: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00012665
CAS číslo: 989-38-8
EINECS: 213-584-9