Triamterene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
T4143-10G
T4143-25G
SIALT4143-10GEA
2690
CZK
SIALT4143-10G
SIALT4143-25G
Triamterene, Sigma-Aldrich®
Triamterene
Vzorec:
C₁₂H₁₁N₇ MW: 253,27 g/mol Bod varu: 573 °C (1013 hPa) Bod tání: 316,1 °C |
MDL Number:
MFCD00006708 CAS číslo: 396-01-0 EINECS: 206-904-3 Merck Index: 12,09731 |