Triamterene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine
B20044.06
B20044.14
B20044.22
B20044.06EA
1410
CZK
B20044.06
B20044.14
B20044.22
Triamterene 98%
Triamterene
Purity: 98%
CAS No.: 396-01-0
Molecular Formula: C12H11N7
Formula Weight: 253.27
Melting Point:
Vzorec:
C₁₂H₁₁N₇ MW: 253,27 g/mol Bod varu: 573 °C (1013 hPa) Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006708 CAS číslo: 396-01-0 EINECS: 206-904-3 Merck Index: 14,9599 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)