Tisk…
2-Acetylphenothiazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl phenothiazin-2-yl ketone, 1-(10H-Phenothiazin-2-yl)ethanone, ML171
M-Clarity™ quality level = MQ100
175226-100G 175226-25G
SIAL175226-100GEA 9790 CZK
SIAL175226-100G SIAL175226-25G
2-Acetylphenothiazine, Sigma-Aldrich®
2-Acetylphenothiazine
Vzorec: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241.31
MDL Number: MFCD00005017
CAS číslo: 6631-94-3
EINECS: 229-626-4