Tisk…
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
359010010 359010050
ACRO359010010EA 956 CZK
ACRO359010010 ACRO359010050
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid 97+%
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₄BClO₂S
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236030
CAS číslo: 162607-18-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light green to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %