Tisk…
Methylová oranž 0,1% in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01323.0250 1.01323.1000
1.01323.0250EA 1990 CZK
1.01323.0250 1.01323.1000
Methylová oranž 0,1% in aqueous solution, Supelco®
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34
Bod varu: 90
Bod vzplanutí: 38
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007502
CAS číslo: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 13,06127
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (H2O, 20 °C)