Tisk…
3-Thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
436844-1G 436844-5G
SIAL436844-1GEA 971 CZK
SIAL436844-1G SIAL436844-5G
3-Thiopheneboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₂S
Bod tání: 162…164 °C
MDL Number: MFCD00151851
CAS číslo: 6165-69-1