3-Thiopheneboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
B23637.06
B23637.03
B23637.14
B23637.06EA
3210
CZK
B23637.06
B23637.03
B23637.14
3-Thiopheneboronic acid ≥98%
3-Thiopheneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6165-69-1
Molecular Formula: C4H5BO2S
Formula Weight: 127.96
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 164-169°
Beilstein Reference: 113573
MDL No.: MFCD00151851
Vzorec:
C₄H₅BO₂S MW: 127,96 g/mol Bod tání: 164…169 °C |
MDL Number:
MFCD00151851 CAS číslo: 6165-69-1 |