Tisk…
3-Thiopheneboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
345660010 345660050
ACRO345660010EA 1160 CZK
ACRO345660010 ACRO345660050
3-Thiopheneboronic acid 97%
3-Thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Bod tání: 162…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151851
CAS číslo: 6165-69-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 106.0 %