, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2,2'-Dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
H3128-100G
H3128-25G
H3128-5G
SIALH3128-100GEA
31130
CZK
SIALH3128-100G
SIALH3128-25G
SIALH3128-5G
, Sigma-Aldrich®
Patton-reeders reagent (Calconcarboxylic acid dihydrate)
Vzorec:
C₂₁H₁₄N₂O₇S·2H₂O Bod tání: 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004078 CAS číslo: 3737-95-9 EINECS: 223-117-0 |