Tisk…
Eriochrome Black T, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naftylazo)-7-nitro-1-naftalensulfonát sodný
M-Clarity™ quality level = MQ200
858390-1KG 858390-500G
SIAL858390-1KGEA 10510 CZK
SIAL858390-1KG SIAL858390-500G
Eriochrome Black T, Sigma-Aldrich®
Eriochrome Black T
Vzorec: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003935
CAS číslo: 1787-61-7
EINECS: 217-250-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03702