Tisk…
Calcon® (mordant black 17), pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naftylazo)-1-naftalensulfonát sodný
202440250 202441000
ACRO202440250EA 1150 CZK
ACRO202440250 ACRO202441000
Calcon® (mordant black 17), pure
Calcon® (mordant black 17)
Vzorec: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
MW: 416.39
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004069
CAS číslo: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies