Tisk…
bromtymolová modř sodná sůl 0,04% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38701.AE 38701.AP
38701.AEEA 937 CZK
38701.AE 38701.AP
bromtymolová modř sodná sůl 0,04% (w/v) vodný roztok
bromtymolová modř sodná sůl
CAS No.: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Formula Weight: 646.38 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00077263
Vzorec: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077263
CAS číslo: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7