Tisk…
bromtymolová modř sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
18470-10G 18470-1G 18470-50G
SIAL18470-10GEA 2530 CZK
SIAL18470-10G SIAL18470-1G SIAL18470-50G
bromtymolová modř sodná sůl, Sigma-Aldrich®
bromtymolová modř sodná sůl
Vzorec: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Bod tání: > 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077263
CAS číslo: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7