Tisk…
bromtymolová modř sodná sůl
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
A17913.09 A17913.18
A17913.09EA 1340 CZK
A17913.09 A17913.18
bromtymolová modř sodná sůl
bromtymolová modř sodná sůl
CAS No.: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Formula Weight: 646.38 Melting Point: 200-202° MDL No.: MFCD00077263
Vzorec: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077263
CAS číslo: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7