Tisk…
bromtymolová modř sodná sůl, water soluble, pure indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
151370250 151371000
ACRO151370250EA 3620 CZK
ACRO151370250 ACRO151371000
bromtymolová modř sodná sůl, water soluble, pure indicator
bromtymolová modř sodná sůl
Vzorec: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Bod tání: ? 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077263
CAS číslo: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)