Tisk…
bromfenolová modř 0,1% water, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
403150250 403151000
ACRO403150250EA 2420 CZK
ACRO403150250 ACRO403151000
bromfenolová modř 0,1% water, pure
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97
Bod tání: 273
Hustota: 1 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005875
CAS číslo: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Concentration (by UV) About 0.1%
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)