Tisk…
bromfenolová modř sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B5525-10G B5525-25G
SIALB5525-10GEA 2170 CZK
SIALB5525-10G SIALB5525-25G
bromfenolová modř sodná sůl, Sigma-Aldrich®
bromfenolová modř sodná sůl
Vzorec: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013793
CAS číslo: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2