Tisk…
bromfenolová modř sodná sůl
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16899.09 A16899.18
A16899.09EA 1120 CZK
A16899.09 A16899.18
bromfenolová modř sodná sůl
bromfenolová modř sodná sůl
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Vzorec: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013793
CAS číslo: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Merck Index: 14,1444