Tisk…
bromfenolová modř sodná sůl ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
32639.06 32639.14 32639.22
32639.06EA 1220 CZK
32639.06 32639.14 32639.22
bromfenolová modř sodná sůl ACS
bromfenolová modř sodná sůl
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Vzorec: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
MW: 691,95 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013793
CAS číslo: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Merck Index: 14,1444