Tisk…
bromfenolová modř sodná sůl ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
403160100 403160050 403160500
ACRO403160100EA 1830 CZK
ACRO403160100 ACRO403160050 ACRO403160500
bromfenolová modř sodná sůl ACS
bromfenolová modř sodná sůl
Vzorec: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013793
CAS číslo: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test