Tisk…
bromfenolová modř sodná sůl, water soluble, pure indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
151350250 151350050 151351000
ACRO151350250EA 2830 CZK
ACRO151350250 ACRO151350050 ACRO151351000
bromfenolová modř sodná sůl, water soluble, pure indicator
bromfenolová modř sodná sůl
Vzorec: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013793
CAS číslo: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) clear