Tisk…
bromkrezolová zeleň sodná sůl 0,04% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38696.AE 38696.AP
38696.AEEA 1220 CZK
38696.AE 38696.AP
bromkrezolová zeleň sodná sůl 0,04% (w/v) vodný roztok
bromkrezolová zeleň sodná sůl
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Physical Form: Liquid Appearance: Green
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148898
CAS číslo: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4