Tisk…
bromkrezolová zeleň sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
17480-25G 17480-5G
SIAL17480-25GEA 8230 CZK
SIAL17480-25G SIAL17480-5G
bromkrezolová zeleň sodná sůl, Sigma-Aldrich®
bromkrezolová zeleň sodná sůl
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Bod tání: 225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148898
CAS číslo: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4