Tisk…
bromkrezolová zeleň sodná sůl
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
A17503.06 A17503.14 A17503.22
A17503.06EA 1060 CZK
A17503.06 A17503.14 A17503.22
bromkrezolová zeleň sodná sůl
bromkrezolová zeleň sodná sůl
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Melting Point: ca 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Bod tání: ∼ 230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148898
CAS číslo: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4