Tisk…
bromkrezolová zeleň sodná sůl ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
402940050 402940100 402940500
ACRO402940050EA 1820 CZK
ACRO402940050 ACRO402940100 ACRO402940500
bromkrezolová zeleň sodná sůl ACS
bromkrezolová zeleň sodná sůl
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148898
CAS číslo: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown to green-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test