Tisk…
bromkrezolová zeleň sodná sůl, water soluble indicator
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
151320050 151320250
ACRO151320050EA 1090 CZK
ACRO151320050 ACRO151320250
bromkrezolová zeleň sodná sůl, water soluble indicator
bromkrezolová zeleň sodná sůl
Vzorec: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Bod tání: 230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148898
CAS číslo: 67763-24-0
EINECS: 263-657-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown to green-black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) Clear