Tisk…
2-Thiopheneboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
344710010 344710050 344710250
ACRO344710010EA 1230 CZK
ACRO344710010 ACRO344710050 ACRO344710250
2-Thiopheneboronic acid 97%
2-Thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151850
CAS číslo: 6165-68-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %