2-Acetyl-5-methylthiophene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A11282.06
A11282.14
A11282.22
A11282.06EA
2130
CZK
A11282.06
A11282.14
A11282.22
2-Acetyl-5-methylthiophene ≥98%
2-Acetyl-5-methylthiophene
Purity: 98%
CAS No.: 13679-74-8
Molecular Formula: C7H8OS
Formula Weight: 140.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5625
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 65-67°/1mm
Beilstein Reference: 110854
MDL No.: MFCD00014529
Vzorec:
C₇H₈OS MW: 140,21 g/mol Bod varu: 65…67 °C (1 mmHg) Bod tání: 24…28 °C Hustota: 1,119 |
MDL Number:
MFCD00014529 CAS číslo: 13679-74-8 EINECS: 237-181-2 |