Tisk…
2-Acetyl-4-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-(4-Methyl-2-thienyl)-1-ethanone, 1-(4-Methylthiophen-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
633046-25G 633046-5G
SIAL633046-25GEA 6000 CZK
SIAL633046-25G SIAL633046-5G
2-Acetyl-4-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-4-methylthiophene
Vzorec: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Bod varu: 108…109 °C (14 mmHg)
MDL Number: MFCD00027395
CAS číslo: 13679-73-7
EINECS: 237-180-7