2-Acetyl-4-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(4-Methyl-2-thienyl)-1-ethanone, 1-(4-Methylthiophen-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
633046-25G
633046-5G
SIAL633046-25GEA
6000
CZK
SIAL633046-25G
SIAL633046-5G
2-Acetyl-4-methylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-4-methylthiophene
Vzorec:
C₇H₈OS MW: 140,21 g/mol Bod varu: 108…109 °C (14 mmHg) |
MDL Number:
MFCD00027395 CAS číslo: 13679-73-7 EINECS: 237-180-7 |