Tisk…
2-Thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
154385-10G 154385-50G
SIAL154385-10GEA 2430 CZK
SIAL154385-10G SIAL154385-50G
2-Thiophenecarbonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Bod varu: 190…192 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,18 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00005416
CAS číslo: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III