Tisk…
2-Thiophenecarbonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
298050100 298050500 298052500
ACRO298050100EA 1850 CZK
ACRO298050100 ACRO298050500 ACRO298052500
2-Thiophenecarbonitrile 97%
2-Thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Bod varu: 192 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,17 g/cm³
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005416
CAS číslo: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 1992
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %