Tisk…
methylová červeň sodná sůl 0,02% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
44161.AE 44161.AP
44161.AEEA 762 CZK
44161.AE 44161.AP
methylová červeň sodná sůl 0,02% (w/v) vodný roztok
methylová červeň sodná sůl
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na Formula Weight: 291.29 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00002426
Vzorec: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002426
CAS číslo: 845-10-3
EINECS: 212-682-9