Tisk…
methylová červeň sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
114502-100G 114502-25G
SIAL114502-100GEA 5740 CZK
SIAL114502-100G SIAL114502-25G
methylová červeň sodná sůl, Sigma-Aldrich®
methylová červeň sodná sůl
Vzorec: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Bod tání: > 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002426
CAS číslo: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142