methylová červeň sodná sůl
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06078.0025
1.06078.0100
1.06078.0025EA
8380
CZK
1.06078.0025
1.06078.0100
methylová červeň sodná sůl
methylová červeň sodná sůl
Vzorec:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Bod tání: > 180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002426 CAS číslo: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 800 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 291.29 g/mol |
Bulk Density | 360 kg/m3 |
pH | 8.2 (10 g/l, H2O, 25 °C) |