methylová červeň sodná sůl
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A17455.14
A17455.22
A17455.36
A17455.14EA
879
CZK
A17455.14
A17455.22
A17455.36
methylová červeň sodná sůl
methylová červeň sodná sůl
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: C15H14N3NaO2
Formula Weight: 291.29
Beilstein Reference: 4065488
MDL No.: MFCD00002426
Vzorec:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Bod tání: > 180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002426 CAS číslo: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |