Tisk…
methylová červeň sodná sůl ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
36667.14 36667.22
36667.14EA 1230 CZK
36667.14 36667.22
methylová červeň sodná sůl ACS
methylová červeň sodná sůl
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: C15H14N3NaO2 Formula Weight: 291.29 Physical Form: Crystalline Appearance: Dark red to brown Beilstein Reference: 4065488
Vzorec: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Bod tání: > 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002426
CAS číslo: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142