Tisk…
methylová červeň sodná sůl ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
414840100 414840250 414841000
ACRO414840100EA 802 CZK
ACRO414840100 ACRO414840250 ACRO414841000
methylová červeň sodná sůl ACS
methylová červeň sodná sůl
Vzorec: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Bod tání: > 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002426
CAS číslo: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test