Tisk…
methylová červeň sodná sůl, pure indicator
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
151411000 151410250 151415000
ACRO151411000EA 2430 CZK
ACRO151411000 ACRO151410250 ACRO151415000
methylová červeň sodná sůl, pure indicator
methylová červeň sodná sůl
Vzorec: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291.28
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002426
CAS číslo: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1% in water) clear to faint turbid solution
Visual transition interval from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)