Tisk…
methylová červeň Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
32654-25G 32654-100G
32654-25GEA 1410 CZK
32654-25G 32654-100G
methylová červeň Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
methylová červeň
Vzorec: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269.3
Bod tání: 179…182 °C
Hustota: 0.989 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002425
CAS číslo: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 4.4-6.0) complying
UV spectrum complying