Tisk…
methylová červeň, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
250198-100G 250198-25G
SIAL250198-100GEA 9510 CZK
SIAL250198-100G SIAL250198-25G
methylová červeň, Sigma-Aldrich®
methylová červeň
Vzorec: C₁₅H₁₅N₃O₂
Bod tání: 178…182 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002425
CAS číslo: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199