Tisk…
methylová červeň, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06076.0025 1.06076.0100
1.06076.0025EA 2080 CZK
1.06076.0025 1.06076.0100
methylová červeň, Supelco®
methylová červeň
Vzorec: C₁₅H₁₅N₃O₂
Bod tání: 178…182 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002425
CAS číslo: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Index: 12,06199
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 178 - 182 °C
Molar Mass 269.31 g/mol
Bulk Density 300 - 500 kg/m3
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material