methylová červeň
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
A16690.14
A16690.22
A16690.36
A16690.14EA
920
CZK
A16690.14
A16690.22
A16690.36
methylová červeň
methylová červeň
CAS No.: 493-52-7
Molecular Formula: C15H15N3O2
Formula Weight: 269.30
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 750102
Merck Reference: 14,6119
MDL No.: MFCD00002425
Vzorec:
C₁₅H₁₅N₃O₂ Bod tání: 179…182 °C Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002425 CAS číslo: 493-52-7 EINECS: 207-776-1 Merck Index: 14,6119 |