Tisk…
4-Methylstyrene 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
127700100 127701000 127705000 127700025
ACRO127700100EA 953 CZK
ACRO127700100 ACRO127701000 ACRO127705000 ACRO127700025
4-Methylstyrene 98% stabilizovaný
4-Methylstyrene
Vzorec: C₉H₁₀
Bod varu: 170…175 °C (760 mmHg)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,896 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008621
CAS číslo: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % TBC