Tisk…
4-Methylstyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: p-Vinyltoluene, p-Methylstyrene, 4-Vinyltoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
M80806-100ML M80806-10ML M80806-500ML
SIALM80806-100MLEA 2370 CZK
SIALM80806-100ML SIALM80806-10ML SIALM80806-500ML
4-Methylstyrene, Sigma-Aldrich®
4-Methylstyrene
Vzorec: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Bod varu: 173 °C (1013 hPa)
Bod tání: –34 °C
Hustota: 0,9383 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008621
CAS číslo: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III