Tisk…
4-Methoxystyrene 96% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-4-vinylbenzene, 4-Vinylanisole
161390050 161390250
ACRO161390050EA 2700 CZK
ACRO161390050 ACRO161390250
4-Methoxystyrene 96% stabilised
4-Methoxystyrene
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134.18
Bod varu: 204…205 °C
Bod tání: 3.3
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008619
CAS číslo: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5620 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol