Tisk…
4-Methoxystyrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Methoxy-4-vinylbenzene, 4-Vinylanisole
M-Clarity™ quality level = MQ100
141003-25G 141003-5G
SIAL141003-25GEA 16690 CZK
SIAL141003-25G SIAL141003-5G
4-Methoxystyrene, Sigma-Aldrich®
4-Methoxystyrene
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,002 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008619
CAS číslo: 637-69-4
EINECS: 211-298-9