4-Fluorostyrene ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Fluoro-4-vinylbenzene
Stabilization:
0.10 % Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
A14775.03
A14775.06
A14775.14
A14775.22
A14775.03EA
1180
CZK
A14775.03
A14775.06
A14775.14
A14775.22
4-Fluorostyrene ≥97% stabilizovaný
4-Fluorostyrene
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 97+%
CAS No.: 405-99-2
Molecular Formula: C8H7F
Formula Weight: 122.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Recognizable
Melting Point: -36°
Boiling Point: 145-148°
Beilstein Reference: 1634203
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000361
Vzorec:
C₈H₇F MW: 122.14 Bod varu: 145…148 °C Bod tání: –36 °C Hustota: 1.022 Bod vzplanutí: 26 °C (78 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000361 CAS číslo: 405-99-2 EINECS: 206-975-0 UN: 1993 ADR: 3 III |